Merck
R9133
Sigma-Aldrich
ウサギ血清
別名:
血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
無菌性
non-sterile
含みます
preservative
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウサギ血清が標準的なドナー集団からプールされます。
アプリケーション
ウサギ血清は、以下におけるコントロールとして使用されています:
  • 免疫組織化学(IHC)
  • α-毒素中和実験(1:200)
  • 間接免疫細胞化学
  • 免疫沈降
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R9133PROC:
R9133-PH:
R9133-5ML:
R6148-25ML-PW:
R9133-BULK:
R9133-10ML-PW:
R9133-5ML-PW:
R9133-10ML:
R9133-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rurika Oka et al.
Genome biology, 18(1), 137-137 (2017-07-25)
While most cells in multicellular organisms carry the same genetic information, in each cell type only a subset of genes is being transcribed. Such differentiation in gene expression depends, for a large part, on the activation and repression of regulatory
Benoit Molinie et al.
Nature methods, 13(8), 692-698 (2016-07-05)
N(6)-Methyladenosine (m(6)A) is a widespread, reversible chemical modification of RNA molecules, implicated in many aspects of RNA metabolism. Little quantitative information exists as to either how many transcript copies of particular genes are m(6)A modified ('m(6)A levels') or the relationship
I L van Wezel et al.
Biology of reproduction, 55(5), 1003-1011 (1996-11-01)
Classically, primordial follicles have flattened pre-granulosa cells that become cuboidal and divide during follicular activation. This change in shape is thus an index of activation. To examine this and follicular morphology in cattle, ovaries were processed for light and electron
G Cauffman et al.
Human reproduction (Oxford, England), 24(1), 63-70 (2008-10-01)
During human preimplantation development, early blastomeres are believed to be totipotent. It is likely, however, that blastomeres are allocated to a specific lineage prior to any morphological differentiation. NANOG, SOX2 and SALL4 are transcription factors that play a key role
Jiahn-Chun Wu et al.
Journal of cellular biochemistry, 88(4), 823-835 (2003-02-11)
Gap junctions are intercellular communicating channels responsible for the synchronized activity of cardiomyocytes. Recent studies have shown that the membrane-associated guanylate kinase protein, zonula occludens-1 (ZO-1) can bind to catenins in epithelial cells and act as an adapter for the
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.