Merck
S3316
Sigma-Aldrich
SKF-89145 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
別名:
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro­thieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥33,500
¥33,500
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥33,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15NO2S · HBr
CAS番号:
分子量:
342.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥33,500
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
solid
off-white
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 4 mg/mL
SMILES記法
Br[H].CN1CC(c2ccc(O)c(O)c2)c3ccsc3C1
InChI
1S/C14H15NO2S.BrH/c1-15-7-11(10-4-5-18-14(10)8-15)9-2-3-12(16)13(17)6-9;/h2-6,11,16-17H,7-8H2,1H3;1H
InChI Key
WUWJEHPRFDIUMV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SKF-89145 was used to treat Crassostrea virginica to study the role of D1 dopamine receptors in dopaminergic neurotoxicity of manganese in gills.[1]
生物化学的/生理学的作用
D1 dopamine receptor agonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3316-5MG:
S3316-25MG:
S3316-BULK:
S3316-VAR:
S3316-25MG-PW:
S3316-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samuel Anador et al.
In vivo, 32(3), 74-79 (2011-08-19)
The lateral epithelial cells of gill of Crassostrea virginica are innervated by dopamine and serotonin nerves that regulate the beating rate of their lateral cilia. Terminal release of dopamine slows down the beating rate of the cilia, while serotonin release