スキップする
S6402
ストレプトアビジン-Cy3 from Streptomyces avidinii
buffered aqueous solution
別名:
ストレプトアビジン Cy3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥58,400
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
¥58,400
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
conjugate
CY3 conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
3-9 mol fluorochrome per mol protein
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
ストレプトアビジンは、ホモ四量体タンパク質です。ストレプトアビジンの1つの分子は、基本的に非可逆的な非共有結合性相互作用によりビオチンの4つの分子に結合します。ストレプトアビジンは、ビオチンに対して高い親和性を持ち、標識手段としてや、結合タンパク質が関与する研究で広く使用されています。
Application
Streptomyces avidinii 由来ストレプトアビジン−Cy3 は、次の用途で使用されています:
  • ビオチン化レクチンを検出するための二重免疫蛍光染色
  • 免疫蛍光解析におけるインスリンとCペプチド染色用
  • ビオサイチンで満たされている細胞の存在を検証するための二重免疫蛍光法
  • 免疫組織化学および免疫細胞化学におけるビオチン化抗体との組み合わせ
  • スペクトルの重なりによる従来のローダミンフィルター配置との併用
Features and Benefits
Cy3色素のスペクト0特性:
  • 最大吸洸552 nm
  • 極大発光565 nm
  • モル吸光係数1.3 x 10-5 M-1cm-1
Physical form
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
Legal Information
Cy3 is a trademark of Cytiva
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S4762S9059S9415
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
form
buffered aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
-
conjugate
gold conjugate
conjugate
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
S6402-BULK: + S6402PROC: + S6402-VAR: + S6402-1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)