スキップする
A8549
アルブミン, ビオチン標識 ウシ
lyophilized powder
別名:
Biotin labeled albumin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥34,800
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
bovine
Assay:
≥80% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
Concentration:
≥97% protein in anhydrous DMSO (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
¥34,800
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥80% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
concentration
≥97% protein in anhydrous DMSO (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
extent of labeling
8-16 mol biotin per mol albumin
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
ビオチン結合ウシ血清アルブミンは、リンパ組織の様々な血管サブセットに選択的に結合することが、蛍光及び酵素組織化学の両手法によって示されており、そのため、リンパ組織の特定の細小血管内皮を同定するための組織化学的プローブとなります。
ビオチン結合ウシ血清アルブミンは、リンパ組織の様々な血管サブセットに選択的に結合することが、蛍光及び酵素組織化学の両手法によって示されており、そのため、リンパ組織の特定の細小血管内皮を同定するための組織化学的プローブとなります。脾臓では、ビオチン-BSAは赤脾髄の脾洞に結合し、白脾髄の血管(中心細動脈を含む)や辺縁洞には結合しません。胸腺では、目立った結合は皮髄境界部の毛細血管に限られていました。
ビオチン標識ウシアルブミンは、ミオシンVの処理能力の実験の構成要素として使用されています。また、NeutrAvidinコーティングに対するビオチンタグを供給するほか、テンションゲージテザー(TGT)表面の調製中に非特異的な細胞接着を抑制するためにも使用されています。
Physical form
クエン酸ナトリウムバッファ-塩を含有します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6043A8426A9418
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥80% protein basis (biuret)
assay
≥80% protein basis (biuret)
assay
≥90% protein basis (biuret)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/11 質問  
  1. How is the degree of substitution determined?
    1 回答
    1. The exact test method is considered proprietary.
      役に立ちましたか?
  2. Does this protein contain His, Avi or any other tags?
    1 回答
    1. This product does not contain protein tags such as His, Avi, or any other tags.
      役に立ちましたか?
  3. Does the product, cat. no. A8549, can be used for developing serological test like Lateral Flow Assay (LFA)?
    1 回答
    1. This product is intended for research use only and has not been validated for lateral flow assays. It is the responsibility of the user to determine whether this product will be appropriate for the intended application.
      役に立ちましたか?
  4. How many biotin moles are there per mole of BSA of Product A8549, Albumin, biotin labeled bovine?
    1 回答
    1. As listed in the "Properties" section of the product detail page, this material will have 8-16 moles of biotin per mole of BSA. The exact result of biotin moles will be listed on the lot specific certificate of analysis.
      役に立ちましたか?
  5. What is the molecular weight for biotin labeled bovine(Product A8549, Albumin)?
    1 回答
    1. In order to determine the molecular weight of this product, review the lot specific Certificate of Analysis for the Degree of Substitution (this provides the moles of biotin per mol of albumin). For lot SLCM9516, the Degree of Substitution is 8 mols biotin per mol of albumin. 8 x 244.31 (MW of biotin) + 66,430 (MW of BSA) = 68,384
      役に立ちましたか?
  6. What is the linker between the BSA and the biotin for Product A8549, Albumin, biotin labeled bovine?
    1 回答
    1. There is no linker or "spacer". The link between the BSA and the biotin is an amide bond connecting an amino group on the BSA to the carboxy group on the biotin.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. What is the solution stability of Product A8549, Albumin, biotin labeled bovine?
    1 回答
    1. Sigma Aldrich has not tested the stability of this product in solution.  It is recommended to prepare fresh solutions.
      役に立ちましたか?
  9. What is Product A8549, Albumin, biotin labeled bovine, soluble in?
    1 回答
    1. This product is soluble in water. This product contains sodium citrate buffer salts, so addition of a buffer is probably not necessary; just adding water is sufficient.
      役に立ちましたか?
  10. What is the method of preparation for Product A8549, Albumin, biotin labeled bovine?
    1 回答
    1. The method of preparation of this product is considered proprietary by Sigma-Aldrich.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  