The extinction coefficient for the product in question is 2.8 (E0.1%).
SAE0094
SAvPhire™単量体ストレプトアビジン
recombinant, expressed in E. coli, High Affinity
別名:
mSA3
サイズを選択してください
¥43,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥43,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
lyophilized powder
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
- ビオチン化した標的のプロービングにおいて分布または動的平衡を最小化できる
- ビオチン化分子とのプレインキュベーション段階における凝集。沈殿、交差結合のリスクを軽減できる
- 標的へのアクセスを容易にする
本製品は、ウエスタンブロッティング、免疫沈降、免疫組織化学、およびフローサイトメトリーなど、従来のビオチン結合アプリケーションで使用できます。
物性
再構成
- 1 mgバイアル: 水250 μLを加え4 mg/mL水溶液にします。
- 5 mgバイアル 水1.25 mLを加え4 mg/mL水溶液にします。
再構成した本製品は、さらに必要に応じて水またはPBSで希釈されます。
WGK
WGK 3
Jan Code
SAE0094-BULK:
SAE0094-1MG:
SAE0094-1MG-PW:
SAE0094-5MG-PW:
SAE0094-VAR:
SAE0094-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Could you provide the molar extinction coefficient for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the isoelectric point (pI) of Product No. SAE0094, SAvPhire™ Monomeric Streptavidin?
1 回答-
The isoelectric point (pI) of Product No. SAE0094, SAvPhire™ Monomeric Streptavidin, is not determined by us. However, the theoretical pI is 5.9.