RES1161B-A7
ビス-トリス
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-トリス(ヒドロキシメチル)メタン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
アプリケーション
Bis Trisは、培地、電気泳動分離、診断用試薬製剤など、さまざまな生物学的用途に使用されます。
包装
RES1161B-A701X: 100 g容器
RES1161B-A702X: 1 kg容器
RES1161B-A704X: 10 kg容器
RES1161B-A705X: 25kg容器
法的情報
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RES1161B-A702X:
RES1161B-A701X:
RES1161B-A704X:
RES1161B-A705X:
この製品を見ている人はこちらもチェック