Merck
137260
SAFC
ビス-トリス
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-トリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
Beilstein:
2205275
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
製品137260は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.8-7.2
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
pKa 
6.5
溶解性
water: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological based formulations.Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1372600100:
1372601000:
1372600003:
1372600000:
1372609999:
1372609010:
1372609025:
1372600100-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)