Merck
PHG0004
SAFC
ビス-トリス
医薬品製造
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-トリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥59,400
1 KIT
お問い合わせ
1 KG
¥245,000
10 KG
¥1,554,000
25 KG
¥3,138,000
¥59,400
在庫数0
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥59,400
1 KIT
お問い合わせ
1 KG
¥245,000
10 KG
¥1,554,000
25 KG
¥3,138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
Beilstein:
2205275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
NACRES:
NA.21
¥59,400
在庫数0
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
アプリケーション
Bis Trisは、診断、電気泳動、タンパク質ベースのバイオプロセシングなどの生物学的システムで非常に幅広い用途で一般的に使用される生物学的バッファーです。Bis TrisのpKaは6.36であるため、生物製剤に適しています。
Bis Trisは、タンパク質分離バッファー、細胞培養培地、電気泳動分離、診断試薬製剤など、さまざまな生物学的用途に使用されます。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHG0004-1KG:
PHG0004-BULK:
PHG0004-100G-KC:
PHG0004-25KG:
PHG0004-BULK-PC:
PHG0004-VAR:
PHG0004-100G:
PHG0004-1KT:
PHG0004-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
MES 水和物
SAFC
PHG0003
MES 水和物
L-メチオニン
SAFC
M8439
L-メチオニン
MES 一水和物
SAFC
RES0113M-A7
MES 一水和物
HEPES
SAFC
PHG0001
HEPES
MES 水和物 BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
69890
MES 水和物
L-ヒスチジン
SAFC
H3911
L-ヒスチジン
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
X Chen et al.
Oncogene, 33(39), 4724-4734 (2013-10-22)
Uveal melanoma (UM) is a genetically and biologically distinct type of melanoma, and once metastatic there is no effective treatment currently available. Eighty percent of UMs harbor mutations in the Gαq family members GNAQ and GNA11. Understanding the effector pathways