RAB1605
1 of 10
Sigma-Aldrich
R0278
RIPAバッファー
B1760
ベンゾ[a]ピレン
N8141
4-ニトロキノリンN-オキシド
C9911
(S)-(+)-カンプトテシン
R0901
RNAlater®
T9424
TRI試薬®
218928
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩
35915
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 二水和物
A3678
過硫酸アンモニウム
M6882
メチル α-D-マンノピラノシド
human
ELISA: suitable
sample type plasmasample type serumsample type cell culture supernatant(s)
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%
wet ice
−20°C
human ... NQO1(1728)
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kits
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.