RAB1397
RAB1397-1KT
¥138,000
1 of 10
Sigma-Aldrich
M5885
D-(+)-マルトース 一水和物
Millipore
HRNKLMAG-51K-01
MILLIPLEX® Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex - Metabolism Assay
RAB0370
Human MMP-8 ELISA Kit
364827
Disperse Red 13
BR4600321
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
Supelco
G6918
グルコース標準液
250198
メチルレッド
63418
08714
メチルレッド 溶液
344206
ジスパースレッド 1
human
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
ELISA: suitable
sample type serumsample type cell culture supernatant(s)sample type plasma
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 1.23 ng/mLstandard curve range: 1.229-300 ng/mL
colorimetric
wet ice
−20°C
human ... CRTAC1(55118)
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kits
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。