Merck
364827
Sigma-Aldrich
Disperse Red 13
Dye content 95 %
別名:
2-[4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino]ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥37,400
25 G
¥181,000
¥37,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥37,400
25 G
¥181,000
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
348.78
カラーインデックス番号:
11115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥37,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 95%
mp
122-129 °C (lit.)
λmax
503 nm
SMILES記法
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H17ClN4O3/c1-2-20(9-10-22)13-5-3-12(4-6-13)18-19-16-8-7-14(21(23)24)11-15(16)17/h3-8,11,22H,2,9-10H2,1H3/b19-18+
InChI Key
FEJPWLNPOFOBSP-VHEBQXMUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disperse Red 13 (DR13) is an azo dye that can be used as a non-linear optical (NLO) material. It is an azobenzene functionalized molecule with reversible cis-trans photoisomerization, which can be used for optical memory and switching devices.[1][2][3]
アプリケーション
NLO material
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364827-VAR:
364827-BULK:
364827-5G:
364827-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Langmuir and Langmuir-Blodgett films of a homopolymer of Disperse Red-13
Dhanabalan A, et al.
Thin Solid Films, 323(1-2), 257-264 (1998)
Two-photon induced anisotropy in PMMA film doped with Disperse Red 13
Mendonca CR, et al.
Optics Communications, 273(2), 435-440 (2007)
Miki Ishifuji et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(12), 4418-4424 (2009-03-12)
Flexible design of hybrid polymer nanoassemblies consisting of nonlinear optical (NLO) polymer nanosheets and gold nanoparticle alignment was done to elucidate near-field effects of localized surface plasmon (LSP) coupling, which was generated from coupled gold nanoparticles, on enhanced second harmonic
G A R Oliveira et al.
Mutation research, 703(2), 200-208 (2010-09-21)
The treatment of textile effluents by the conventional method based on activated sludge followed by a chlorination step is not usually an effective method to remove azo dyes, and can generate products more mutagenic than the untreated dyes. The present