安全性情報
RAB1068
Sigma-Aldrich
Human Kininogen ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥126,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KNG1(3827)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Kininogen. Other species are not determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Zou et al.
Frontiers in neurology, 10, 37-37 (2019-02-26)
Purpose: Epilepsy is a highly disabling neurological disorder. Brain insult is the most critical cause of epilepsy in adults. This study aimed to find reliable and efficient biomarkers for predicting secondary epilepsy. Materials and methods: The LiCl-pilocarpine (LiCl-Pilo) chronic epilepsy
Kenichiro Fujimoto et al.
Lower urinary tract symptoms, 10(1), 101-105 (2016-05-12)
To clarify the role of bradykinin in urogenital pain, we investigated bradykinin involvement in rat models of testicular pain. Bradykinin (0.1, 0.3, 1, 3 and 10 mmol/L) or distilled water was injected into the testes of male Wistar rats, and
Weiqing Fu et al.
Food & function, 11(4), 3645-3656 (2020-04-17)
In this study, the blood pressure-lowering effects of Trichiurus lepturus myosin hydrolysate (TMH) and its possible mechanism were investigated in spontaneously hypertensive rats (SHRs). After gavage administration of TMH for 4 h, systolic blood pressure (SBP) was significantly decreased in
Ying Zhou et al.
International journal of oncology, 55(1), 131-141 (2019-05-07)
Bradykinin (BK) is one of the kinin peptides and preferentially binds to bradykinin B2 receptor (BDKRB2). A recent study indicated that BK played an important role in the occurrence and progression of cancer. In this study, we evaluated the serum BK levels in
Jung Eun Park et al.
Biomarker research, 9(1), 5-5 (2021-01-11)
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia and most of AD patients suffer from vascular abnormalities and neuroinflammation. There is an urgent need to develop novel blood biomarkers capable of diagnosing Alzheimer's disease (AD) at very early