サイズを選択してください
0.1 MG
¥17,400
¥17,400
出荷可能日2025年4月02日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 MG
¥17,400
About This Item
¥17,400
出荷可能日2025年4月02日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
human plasma
品質水準
フォーム
lyophilized powder
溶解性
H2O: soluble 0.1 mg protein/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KNG1(3827) , KNG1 (includes EG:3827)
詳細
HK(KNG1)遺伝子は、ヒト染色体3q27.3にマッピングされています。IgGは糖タンパク質です。[1]
高分子キニノーゲン(HK)は、血漿Kallikrein-Kinin(カリクレイン-キニン)系(KKS)の基質および補因子です。血漿中に660 nMの濃度で存在し、血小板GPI-V-IX複合体に結合します。
生物化学的/生理学的作用
Kininogen high molecular weight, Two Chainは、内因性の血液凝固カスケ-ドの接触相における活性化に関与する物質で、factor XIがfactor XIIの近くに保持されてこの2種類の因子を相互活性化させる場となる基質を形成します。プレカリクレインの活性化にも関与しています。High molecular weight kininogenは、血小板、内皮細胞などの細胞の表面にあるプロテオグリカンに結合します。High molecular weight kininogenの第5ドメインは、血小板凝集および血管新生を抑制します。
高分子キニノーゲン(HK)は、トロンビンの血小板への結合を阻害します。[2]
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
0.15 M NaClを含有するpH 5.3の4 mM酢酸ナトリウム溶液からの凍結乾燥品
調製ノート
カリクレインでヒトキニノ-ゲンを分解することにより調製精製によりカリクレインとキニンを除去済
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K1632-.1MG:
K1632-VAR:
K1632-.1MG-PW:
K1632-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Henri Weidmann et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1864(11 Pt B), 2118-2127 (2017-07-27)
The contact system is a potent procoagulant and proinflammatory plasma protease cascade that is initiated by binding ("contact")-induced, auto-activation of factor XII zymogen. Formed active serine protease FXIIa then cleaves plasma prekallikrein to kallikrein that in turn liberates the mediator
[Omeprazole long-term therapy: how great is the risk of developing a carcinoid tumor?].
H Koop
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 26(12), 769-771 (1988-12-01)
Thomas Koudstaal et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 63(5), 665-680 (2020-08-07)
Chronic perivascular inflammation is a prominent feature in the lungs of idiopathic pulmonary arterial hypertension. Although the proportions of conventional dendritic cells (cDCs) and plasmacytoid DCs are increased in idiopathic pulmonary arterial hypertension lungs, it remains unknown whether activated cDCs
Rince John et al.
FEBS letters, 591(21), 3507-3522 (2017-09-28)
Cytoglobin (Cygb) is a cellular haemoprotein belonging to the globin family with ambiguous biological functions. Downregulation of Cygb in many cancers is indicative of its tumour-suppressive role. This is the first report showing the cell cycle regulation of Cygb, which