RAB0924
Rhesus Macaque IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
別名:
IFN-gamma, Interferon gamma
サイズを選択してください
¥104,000
サイズを選択してください
About This Item
¥104,000
おすすめの製品
交差性
rhesus monkey
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rhesus macaque ... IFNG(574282)
詳細
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials