スキップする
A6470
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
別名:
Ac-IEPD-pNA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H38N6O11
CAS番号:
分子量:
634.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
¥73,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H38N6O11/c1-4-15(2)24(29-16(3)35)27(42)31-19(11-12-22(36)37)28(43)33-13-5-6-21(33)26(41)32-20(14-23(38)39)25(40)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,15,19-21,24H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,40)(H,31,42)(H,32,41)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,21-,24-/m0/s1
InChI key
YXEIIOVAGGAMCZ-NYMCBPKFSA-N
General description
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9968A6220A2559
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A6470-5MG: + A6470-BULK: + A6470-VAR: + A6470-5MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)