安全性情報
RAB0830
Sigma-Aldrich
Mouse Mme / Neprilysin ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥104,000
¥104,000
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥104,000
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/mL
standard curve range: 61.44-15000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Mme(17380)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Neprilysin.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susanna Koskelainen et al.
Amyloid : the international journal of experimental and clinical investigation : the official journal of the International Society of Amyloidosis, 27(2), 81-88 (2019-12-10)
AGel amyloidosis is a dominantly inherited systemic amyloidosis caused by mutations p.D214N or p.D214Y resulting in gelsolin amyloid (AGel) formation. AGel accumulates extracellularly in many tissues and alongside elastic fibres. AGel deposition associates with elastic fibre degradation leading to severe
Aman Ullah Khan et al.
Microorganisms, 8(7) (2020-07-17)
Brucellosis is one of the most important worldwide zoonoses of many countries including Egypt. Camel brucellosis has not gained much attention in Egypt yet. This study is focused on the three governorates with the highest camel populations and the largest
Jiansheng Li et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 83, 153475-153475 (2021-02-06)
Bufei Yishen formula (BYF), a traditional Chinese medicine (TCM), is an effective therapeutic strategy for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). To evaluate the efficacy of BYF and investigate its therapeutic mechanisms. A total of 134 patients completed the
Zhihao Wang et al.
Viruses, 12(12) (2020-12-02)
Recent reports of infectious bursal disease virus (IBDV) infections in China, Japan, and North America have indicated the presence of variant, and the current conventional IBDV vaccine cannot completely protect against variant IBDV. In this study, we constructed recombinant Lactococcus
Lei Zuo et al.
Vaccines, 9(1) (2021-01-21)
Avian coronavirus infectious bronchitis virus (IBV) causes severe economic losses in the poultry industry, but its control is hampered by the continuous emergence of new genotypes and the lack of cross-protection among different IBV genotypes. We designed a new immunogen