安全性情報
RAB0564
Sigma-Aldrich
Mouse Tnfsf4 / Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 4 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
¥88,000
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 30 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Tnfsf4(22164)
詳細
This ELISA antibody pair detects mouse TNFSF4/OX40.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Tumor necrosis factor (TNF) superfamily member 4 (Tnfsf4) signals specifically through the OX40 receptor, which is expressed primarily on CD4+T cells but also on certain activated CD8+T cells. Tnfsf4 acts as a costimulatory signal, which is essential for a productive interaction between antigen presenting cells and their target T-cells.[1] It enhances cell proliferation and survival and increases expression of regulated on activation, normal T cell expressed and secreted (RANTES) or chemokine ligand 5 (CCL5), interleukins-2 and -3 and interferon γ (IFNg).[2] Tnfsf4 signaling plays an important role in immuno-regulatory communication and immune-tolerance. Polymorphisms in the TNFSF4 gene leads to the development of autoimmune thyroid diseases (AITDs), rheumatoid arthritis (RA), systemic lupus erythematosus (SLE) and systemic sclerosis (SSc).[1]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Control of immunity by the TNFR-related molecule OX40 (CD134).
Croft M
Annual Review of Immunology, 28, 57-78 (2009)
TNFSF4 Gene Variations Are Related to Early-Onset Autoimmune Thyroid Diseases and Hypothyroidism of Hashimoto?s Thyroiditis
Rong-Hua Song
International Journal of Molecular Sciences, 17(8), 1369-1369 (2016)