安全性情報
RAB0283
Sigma-Aldrich
Human IL-1ra ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年4月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
¥88,000
出荷予定日2025年4月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.124-30 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1RN(3557)
詳細
The Human IL-1ra ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-1ra in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-1 Receptor Antagonist
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) inhibits the activity of IL-1α and IL-1β by competitively binding to their type I and type II receptors. IL-1RA plays a vital role in inhibition of acute pro-inflammatory response and forbidding chronic inflammation from damaging healthy tissues. Abnormal expression of IL-1RA leads to development of inflammatory or autoimmune related diseases.[1] Allelic polymorphism of IL-1RA leads to inflammatory bowel disease (IBD).[2] Therapeutically, IL-1RA may help in the treatment of sepsis, rheumatoid arthritis, asthma.[3][4][5] Overexpression of IL-1RA is observed in serum of psoriatic arthritis (PsA) patients.[6]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Serum levels of IL-10, IL-6, IL-1ra, and sIL-2R in patients with psoriatic arthritis.
Elkayam O
Rheumatology International, 19(3), 101-105 (2000)
Expression of interleukin-1 beta (IL-1beta) and interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra) on asthmatic bronchial epithelium.
Sousa AR
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 154(4 Pt 1), 1061-1066 (1996)
Relationship of plasma leptin to plasma cytokines and human survivalin sepsis and septic shock.
Arnalich F
The Journal of Infectious Diseases, 180(3), 908-911 (1999)
Allelic polymorphism in IL-1 beta and IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra) genes in inflammatory bowel disease.
Bioque G
Clinical and Experimental Immunology, 102(2), 379-383 (1995)
A novel association between IL1-Ra (receptor antagonist) gene polymorphism and T1DM in Al-Madina Al-Mounawra.
Ali RA
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(19), 3701-3708 (2015)