製品名
Human FGF-23 ELISA Kit, This Human FGF-23 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-23 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
sensitivity: 9.9 pg/mL
(minimum detectable concentrations in tissue culture/serum/plasma)
standard curve range: 9.9-2400 pg/mL
inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <11%
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
No significant cross-reactivity has been observed to other human and rat molecules/hormones tested
アプリケーション
幹細胞研究
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1