Merck
RAB0242
Sigma-Aldrich
Human IgG1 ELISA Kit
for serum, plasma, conditioned medium, urine
別名:
IgG1, Immunoglobulin G1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type conditioned medium
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 0.05-40 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGHG1(3500)
関連するカテゴリー
詳細
The Human IgG1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IgG1 in serum and plasma.
免疫原
Recombinant Human IGG1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Immunoglobulin heavy constant gamma 1 (IGHG1), or IgG1, expressed in pancreatic cancer cells might be implicated in tumor cell proliferation and immune evasion mechanisms.[1] siRNA targeted silencing of IGHG1 retards cell growth and induces apoptosis in human prostate cancer cell.[2]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Roxanne Collin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3503-3512 (2014-08-29)
Autoimmune diseases result from a break in immune tolerance. Various mechanisms of peripheral tolerance can protect against autoimmunity, including immunoregulatory CD4(-)CD8(-) double-negative (DN) T cells. Indeed, we have previously shown that diabetes-prone mouse strains exhibit a low proportion of DN
Joseph R Brady et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 543-555 (2019-10-28)
Komagataella phaffii, also known as Pichia pastoris, is a common host for the production of biologics and enzymes, due to fast growth, high productivity, and advancements in host engineering. Several K. phaffii variants are commonly used as interchangeable base strains
Bin Pan et al.
Molecular biology reports, 40(1), 27-33 (2012-11-03)
To investigate the immunoglobulin G (IgG) expression in prostate cancer cell lines and explore the effects of IGHG1 gene knockdown on PC3 cell growth and apoptosis. Flow cytometry, qPCR and western blot were used to demonstrate IgG expression in prostate
Xiaoyan Li et al.
Pancreas, 40(5), 753-761 (2011-06-10)
To investigate the expression of Igγ-1 chain C region (IGHG1) in human pancreatic carcinomas and determine the biological function of IGHG1 expression in immune evasion mechanisms. Comparative proteomic analysis was used to detect the differential expression of IGHG1 in human
Arjan van der Flier et al.
PloS one, 10(4), e0124930-e0124930 (2015-04-24)
We recently developed a longer lasting recombinant factor VIII-Fc fusion protein, rFVIIIFc, to extend the half-life of replacement FVIII for the treatment of people with hemophilia A. In order to elucidate the biological mechanism for the elongated half-life of rFVIIIFc