Merck
RAB0176
Sigma-Aldrich
Human Fas ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥87,100
¥87,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥87,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥87,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FAS(14102)
詳細
The Human Fas ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Fas in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Fas
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ignatios Ikonomidis et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 7(4), 619-628 (2014-05-02)
We investigated the effects of anakinra, an interleukin-1 receptor antagonist, on coronary and left ventricular function in coronary artery disease (CAD) patients with rheumatoid arthritis. In a double-blind crossover trial, 80 patients with rheumatoid arthritis (60 with CAD and 20
Mark T Kearns et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307(1), L62-L70 (2014-05-20)
Apoptosis of alveolar macrophages and their subsequent clearance by neighboring phagocytes are necessary steps in the resolution of acute pulmonary inflammation. We have recently identified that activation of the Fas death receptor on the cell surface of macrophages drives macrophage
Anil K Taneja et al.
International journal of cardiology, 175(2), 253-260 (2014-06-01)
Heart failure activates neurohormones, and elevated levels of brain natriuretic peptide (BNP) are associated with adverse outcomes. The SENIORS trial showed that nebivolol, a highly selective beta-1 antagonist with vasodilating properties, reduced the composite outcome of all cause mortality or
K Mizrahi et al.
Bone marrow transplantation, 49(7), 942-949 (2014-04-30)
The influence of TNF-α and Fas-ligand (FasL) on viability and function was evaluated in fresh- and expanded-umbilical cord blood (UCB) cells. CD34(+) progenitors and T cells display outstanding survival, whereas ~30% and >50% B lymphocytes and myeloid cells undergo spontaneous
Soon Woo Nam et al.
Clinical science (London, England : 1979), 127(8), 519-526 (2014-04-10)
Cirrhotic cardiomyopathy is defined as systolic and diastolic dysfunctions, electrophysiological changes and macroscopic structural changes. However, the underlying mechanisms of this syndrome remain unclear. A possible role of myocardial apoptosis in the pathogenesis has not been previously examined. We hypothesized