Merck
C7231
Sigma-Aldrich
Greiner培養フラスコ、組織培養用処理済み
surface area 75 cm2, canted neck, with cap, filtered
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 EA
¥96,190
¥96,190
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
120 EA
¥96,190
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
¥96,190
Check Cart for Availability
物質
canted neck
polystyrene flask
screw top red high-density polyethylene cap
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
with cap filtered
包装
pack of 120 ea
メーカー/製品名
Greiner 658175
キャパシティ
250 mL
表面積
75 cm2
有効容積
38 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細胞接着を最大限にするためのTC処理済み
特徴および利点
  • Greiner培養フラスコは、物理的表面処理により最適な細胞付着が得られます。
  • フラスコは非細胞毒性、非発熱性であり、検出可能なDNase、RNase、およびヒトDNAが含まれません。
  • この特別なデザインにより、セルスクレーパーまたはピペットを用いたサンプルへの最適なアクセスが容易になります。
  • ネック部を傾斜させることにより、汚染に対する保護が強化されています。
  • 安全性が保証されたクリックイン換気ポジション付きの標準的なスクリューキャップによって、フラスコ内のガス交換が可能です。
注:研究用途に限ります。特に記載のない限り、診断用途に使用しないでください。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
質問
  1. Does Product C7231 come as plug sealed or vented?
    1 回答
    1. Product C7231 has a filter screw cap