スキップする
GRSA
Glutathione Reductase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
グルタチオンレダクターゼ活性アッセイキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥127,000
この商品について
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161503
¥127,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GSR(2936)
General description
グルタチオン還元酵素(GR)は、酸化グルタチオン(GSSG)のグルタチオン(GSH)への還元を触媒するユビキタスな酵素です。グルタチオン還元酵素は、還元型細胞GSHを適切なレベルに維持するグルタチオン酸化還元サイクルに欠かせないもので、フリーラジカル種および有機過酸化物との抗酸化反応物質として機能しています。グルタチオンは、有機過酸化物の解毒および生体異物の代謝におけるグルタチオンペルオキシダーゼおよびS-トランスフェラーゼに対する基質でもあります。 
Application
生物サンプル中のグルタチオン還元酵素活性の測定に適しています。
グルタチオン還元酵素アッセイキットは、酸化ストレス評価の一部としてグルタチオン還元酵素活性を測定し、防汚殺生物剤の効果を研究するよう使用されています。
Biochem/physiol Actions
このキットには、NADPHの酸化で生じるA340の減少またはジチオビス(2-ニトロ安息香酸)の還元で生じるA412の増加に従ってグルタチオンレダクタ-ゼ活性を測定する分光光度分析に必要な試薬が用意されています。
このキットは、340nmでのNADPHの酸化による吸収の減少(UVアッセイ)または412nmでのジチオビス(2-ニトロ安息香酸)(DTNB)の還元による吸収の増加(比色アッセイ)のいずれかの結果として起こるグルタチオン還元酵素活性の分光光度定量のための試薬を含んでいます。このキットは、NADPHの酸化によるA340の減少またはジチオビス(2-ニトロ安息香酸)の還元によるA412 の増加のいずれかの結果として起こるグルタチオン還元酵素活性の測定のための分光光度アッセイのための試薬を提供します。
グルタチオンレダクタ-ゼ(EC 1.6.4.2)(GR)は酸化型グルタチオン(GSSG)からグルタチオン(GSH)への還元を触媒する普遍的な酵素です。グルタチオンレダクタ-ゼはグルタチオンの酸化還元サイクルに必要不可欠です。フリ-ラジカルや有機過酸化物と反応する抗酸化物質として作用する還元型の細胞内GSHグルタチオンは、この酸化還元サイクルにより適正レベルに維持されています。グルタチオンは、有機過酸化物の解毒や生体異物の代謝において、グルタチオンペルオキシダ-ゼやグルタチオンS-トランスフェラ-ゼの基質でもあります。キットには、340 nmでNADPHの酸化により生じる吸光度の減少(UV測定)、あるいは412 nmでジチオビス(2-ニトロ安息香酸)(DTNB)の還元により生じる吸光度の増加に従ってグルタチオンレダクタ-ゼ活性を分光光度測定するために必要な試薬が入っています。キットには、NADPHの酸化で生じるA340減少、またはジチオビス(2-ニトロ安息香酸)の還元で生じるA412の増加に従ってグルタチオンレダクタ-ゼ活性を測定する分光光度分析に必要な試薬が用意されています。
Analysis Note
UV定量:1 unitは、pH 7.5、25°Cで1.0 μmolのNADPHを酸化させる酵素量です。
比色定量:1 unitは、pH 7.5、25°Cで1.0 μmolのDTNBをTNBに還元する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CGP1CS0260CS0170
Gene Information
human ... GSR(2936)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GSR(2936)
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 700 assays
usage
 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) 50 mg
    SDS
  • Glutathione, oxidized, disodium salt 100 mg
    SDS
  • β-Nicotinamide adenine dinucleotide 25 mg
    SDS
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
GRSA-1KT04061835545421
質問
1–8/8 質問  
  1. ¿Este KIT sirve para utilizar muestras de suero o plasma en ratas?
    1 回答
    1. This kit should be suitable for use with serum or plasma samples from rats as it is suitable for the measurement of glutathione reductase activity in biological samples.
      役に立ちましたか?
  2. In your brochure for Nitric Oxide and Cell Stress you present absorbance data from yeast lysis. How were the yeast prepared?
    1 回答
    1. Here is the procedure as recommended by our Production group (March 2008): Grow S. cerevisiae (we used GP460 private strain) on YEPD medium; harvest cells by centrifugation. Wash the cells [7g]  with 20 ml of 20 mM HEPES buffer, pH 7.0. Discard supernatant. Add 1 ml HEPES buffer to make a thick slurry and pour dropwise into liquid nitrogen. Take approx. 2 g of frozen pellet and homogenize with UltraTurrax T-25 while still in liquid nitrogen to make a fine powder. After all the liquid nitrogen has evaporated, take approximately 2 mL of HEPES buffer and add to the 2 g of finely powdered cells. Centrifuge for 5 min in an Eppendorf (benchtop) centrifuge at maximum speed. The supernatant  liquid is the source of the enzyme. The total amount of protein received from this procedure was 21 mg (8.8 mg/mL in 2.4 mL total volume). We determined an activity of approximately 0.3 units/mL, using both the UV and DTNB assays.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. Is Product GRSA, Glutathione Reductase Assay Kit, compatible with your CelLytic cell lysis reagents?
    1 回答
    1. We have not tried using this kit with our CelLytic reagents. We believe it should be suitable for use with C2978 for mammalian cell lysis or C4882 for yeast cell lysis.
      役に立ちましたか?
  5. Is Product GRSA, Glutathione Reductase Assay Kit, suitable for use for GR determination in whole blood?
    1 回答
    1. We do not recommend the kit for use with whole blood due to interference from hemoglobin.
      役に立ちましたか?
  6. In your product bulletin you say you have tested Product GRSA, Glutathione Reductase Assay Kit, on rabbit reticulocyte lysate and Saccharomyces extract. Have you tested it on other species?
    1 回答
    1. At this time, we have used the kit to test only these species. We have received inquiries concerning its use for rat and higher plant tissue, but we have no data at this time.
      役に立ちましたか?
  7. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  8. Do you know if Product GRSA, Glutathione Reductase Assay Kit, can be used with a 96 well plate reader?
    1 回答
    1. We have used this kit ony with a UV/Vis spectrophotometer with 1 cm pathlength cuvettes. We have not attempted to modify it for use with a plate reader.