1134313
USP
シプロフロキサシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-シクロプロピル-6-フルオロ-4-オキソ-7-(ピペラジン-1-イル)-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸, シプロベイ
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ciprofloxacin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI Key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Ciprofloxacin for Oral Suspension
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1134313-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック