スキップする
B0936
BRL 50481
≥98% (HPLC), solid
別名:
5-Nitro-2,N,N-trimethylbenzenesulfonamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥26,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥68,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O4S
CAS番号:
分子量:
244.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥26,100
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IFIUFCJFLGCQPH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
BRL 50481 is a potent and selective PDE7 inhibitor (IC50 = 260 nM).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from GlaxoSmithKline
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B6311N3911SML0391
BRL 50481 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B0936
BRL 50481
BTO-1 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B6311
BTO-1
NBI 27914 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N3911
NBI 27914
SB-268262 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0391
SB-268262
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: <2 mL/mL, DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to off-white
color
tan
color
white
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)