Merck
PZ0342
Sigma-Aldrich
PF-6274484
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-2-propenamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,010
25 MG
¥48,880
¥13,010
出荷予定日2025年5月20日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,010
25 MG
¥48,880
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14ClFN4O2
CAS番号:
分子量:
372.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,010
出荷予定日2025年5月20日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C19H16ClFN4O/c1-4-11(2)24-17-8-13-16(9-18(17)26-3)22-10-23-19(13)25-12-5-6-15(21)14(20)7-12/h4-10,24H,1-2H2,3H3,(H,22,23,25)
InChI Key
DTMQCGFVWWBONL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-6274484 is an irreversible EGFR kinase inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-6274484 inhibits autophosphorylation of both wild type and mutant EGFR in tumor cells with IC50 values of 5.8 nM and 6.6 nM, respectively.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)