製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
0.5 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.064 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.019
λ: 280 nm Amax: 0.016
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 石灰化培地中にダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)を添加して、血管平滑筋細胞(VSMC)の石灰化を誘導
- CaCl2およびMgCl2の原液を調製し、それぞれリン酸カルシウム(CPB)およびリン酸マグネシウム(MPB)を合成
- 2枚のYT寒天培地プレートに添加して、BL21 DE3星状細胞およびBL21dLac Gold細胞を培養
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94046-BULK-F:
94046-VAR-F:
94046-100ML-F:
94046-500ML-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.