PZ0295
チプラクスチニン
≥98% (HPLC)
別名:
(1-ベンジル-5-(4-(トリフルオロメトキシ)フェニル)-1H-インドール-3-イル)オキソ酢酸; a-オキソ-1-(フェニルメチル)-5-[4-(トリフルオロメトキシ)フェニル]-1H-インドール-3-酢酸, PAI 039, PAI-039, WAY-168039, チプラシニン
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(O)=O)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)C=C31
InChI
1S/C24H16F3NO4/c25-24(26,27)32-18-9-6-16(7-10-18)17-8-11-21-19(12-17)20(22(29)23(30)31)14-28(21)13-15-4-2-1-3-5-15/h1-12,14H,13H2,(H,30,31)
InChI Key
ODXQFEWQSHNQNI-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0295-5MG:
PZ0295-25MG:
PZ0295-BULK:
PZ0295-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)