安全性情報
S-117
Supelco
MDMB-FUBINACA solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥29,300
¥29,300
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥29,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24FN3O3
CAS番号:
分子量:
397.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,300
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
MDMB-FUBINACA, also known as MDMB(N)-Bz-F and FUB-MDMB, is a potent indazole-based synthetic cannabinoid receptor agonist sold as a designer drug. This Certified Spiking Solution® is suited for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
For those synthetic cannabinoids currently controlled at the federal level, our certified solution standards of these substances are DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork. For US customers, state specific regulatory requirements may apply.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-117-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)