Merck
PZ0272
Sigma-Aldrich
PF-06260933 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
5-(4-Chloro-phenyl)-[3,3′]bipyridinyl-6,6′-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,700
25 MG
¥67,000
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,700
25 MG
¥67,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClN4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
369.68
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C3=CN=C(N)C=C3)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C16H13ClN4.ClH/c17-13-4-1-10(2-5-13)14-7-12(9-21-16(14)19)11-3-6-15(18)20-8-11;/h1-9H,(H2,18,20)(H2,19,21);1H
InChI Key
ZKIFOIROEWYGKV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MAP4K4 inhibitor
PF-06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 inhibitor.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0272-25MG:
PZ0272-VAR:
PZ0272-5MG:
PZ0272-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinpeng Li et al.
Cell death & disease, 8(8), e2965-e2965 (2017-08-05)
Endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) has been shown to contribute to organ fibrogenesis, and we have reported that the anti-EndMT effect of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (AcSDKP) is associated with restoring expression of diabetes-suppressed fibroblast growth factor receptor (FGFR), the key anti-EndMT molecule. FGFR1 is