Merck
PIHP01250
Millipore
Millicell®スタンディング細胞培養インサート
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
別名:
Millicell細胞培養インサート、12 mm、ポリカーボネート製、0.4 µm, 細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
H
10.5 mm
直径
12 mm
サイズ
24 wells
表面積
0.6 cm2
有効容積
0.6 mL
translucent
マトリックス
Isopore
ポアサイズ
0.4 μm pore size
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
デバイスの構成:24ウェルプレート、孔径0.4 μm
Millicell®インサートにより、接着細胞または懸濁細胞が頂端側と側底側の両方から培地に接触します。細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで生じることをより厳密に模倣します。また、Millicell®インサートにより、細胞単層の両側を検討することが可能です。
Millicell®スタンディングインサート:
- 良好な細胞増殖を促進し、細胞研究のすばらしい機会が得られます
メンブレンタイプ:
Isoporeメンブレン(ポリカーボネート製)
- マトリックスを使用しない付着依存性細胞の増殖用
用途
細胞接着、細胞増殖、細胞分化、免疫細胞染色
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Susanne Elisabeth Pors et al.
Molecular human reproduction, 26(5), 301-311 (2020-03-24)
In vitro activation of resting ovarian follicles, with the use of mechanical stress and/or pharmacological compounds, is an emerging and novel approach for infertility treatment. The aim of this study was to assess the sphingolipid, sphingosine-1-phosphate (S1P), as a potential
Peiying Tian et al.
Cell biology international, 44(8), 1681-1690 (2020-04-14)
Ghrelin-O-acyltransferase (GOAT) is a membrane-bound enzyme that attaches eight-carbon octanoate to a serine residue in ghrelin and thereby acylates inactive ghrelin to produce active ghrelin. In this study, we investigated the function of GOAT in the intestinal mucosal barrier. The
資料
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
プロトコル
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
すべて表示
関連コンテンツ
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.