Merck
S4942
Supelco
サイプロ®ルビー タンパク質ゲル染色剤
別名:
SYPRO® dye, protein gel stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105322
NACRES:
NA.32
シェルフライフ
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
テクニック
protein staining: suitable
蛍光検出
λex 280,450 nm; λem 610 nm
詳細
SYPRO Rubyタンパク質ゲル染色液は、そのまま使用できる超高感度の発光染色液で、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)で分離したタンパク質を検出します。本染色は、特に2次元電気泳動での使用を意図してデザインされましたが、1次元電気泳動や等電点電気泳動(IEF)での使用にも優れていることが証明されています。SYPRO Rubyタンパク質ゲル染色液の感度は、多くの銀染色法に匹敵します。しかし、SYPRO Rubyゲル染色は、次の点で銀染色とは異なります。
  • 過染色のおそれがないシンプルな染色プロトコ-ル。
  • 1000倍以上の広い検量線範囲。
  • 異なるタンパク質間での染色のばらつきが少ない。
  • 糖タンパク質、リポタンパク質、カルシウム結合タンパク質、筋原線維タンパク質、他の難染色性タンパク質も染色。
  • 外来性の核酸を染色しない。
  • 染色後のEdman分解シ-クエンシングや質量分析によるタンパク質分析に干渉しない。
アプリケーション
SYPRO rubyタンパク質ゲル染色は、ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)後のタンパク質の染色に使用されています。
注意
遮光保存してください。
法的情報
SYPRO is a registered trademark of Life Technologies
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S4942-5L-PW:
S4942-200ML-PW:
S4942-200ML:
S4942-BULK:
S4942-5L:
S4942-1L-PW:
S4942-VAR:
S4942-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Filipe Natalio et al.
Cell and tissue research, 339(2), 429-436 (2009-12-17)
Primmorphs (a three-dimensional sponge primary cell culture system) have been revealed to be a cell/tissue nano-factory for the production of tailor-made hybrid nanostructures. Growth of primmorphs is stimulated by the presence of a titanium alkoxide precursor tolerating titania (TiO2) concentrations
Chronic hypoxia alters mitochondrial composition in human macrophages.
Fuhrmann DC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1834, 2750-2760 (2013)
Christoph Schröder et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 785, 203-221 (2011-09-09)
Antibody microarrays are a multiplexing technique for the analyses of hundreds of different analytes in parallel from small sample volumes of few microlitres only. With sensitivities in the picomolar to femtomolar range, they are gaining importance in proteomic analyses. These
Mario Navarrete et al.
Clinical proteomics, 10(1), 17-17 (2013-11-19)
Serine hydrolases constitute a large enzyme family involved in a diversity of proteolytic and metabolic processes which are essential for many aspects of normal physiology. The roles of serine hydrolases in renal function are largely unknown and monitoring their activity
Jun Zou et al.
eLife, 4, e09406-e09406 (2015-10-17)
Truncating mutations in the giant sarcomeric protein Titin result in dilated cardiomyopathy and skeletal myopathy. The most severely affected dilated cardiomyopathy patients harbor Titin truncations in the C-terminal two-thirds of the protein, suggesting that mutation position might influence disease mechanism.
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
プロトコル
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
後続のウェスタンブロッティングのためのサンプル調製(培養組織・細胞の効果的な溶解とタンパク質抽出)プロトコル