安全性情報
PCG3001
Sigma-Aldrich
TruPAGE TEA-トリシンSDS泳動緩衝液
20 ×
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NB.22
濃度
20 ×
適合性
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE Precast Gels
保管温度
room temp
アプリケーション
TruPAGE TEA-Tricine SDS Running Buffer-20x(TruPAGE TEA-トリシンSDS泳動緩衝液-20倍)は、ウエスタンブブロッティングで使用されています。 [1][2]
特徴および利点
TruPAGE TEA-Tricine SDS泳動緩衝液は、TruPAGEプレキャストゲルで使用するために特別に配合されています。この泳動緩衝液は、広範なタンパク質サイズの分離に最適です。実験のニーズに合った適切なゲルと泳動緩衝液の組合せを選択するには、ゲル泳動チャートを参照してください。
その他情報
4~8%のゲルでタンパク質を分離する場合は、TEA-トリシンSDS泳動緩衝液を使用する必要があります。TEA-トリシンSDS泳動緩衝液は、より大きな分子量のタンパク質に最適です。
法的情報
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PCG3001-50ML:
PCG3001-4L:
PCG3001-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Registered report: Transcriptional amplification in tumor cells with elevated c-Myc.
Blum D, et al.
eLife, 4 (2015)
Registered report: Oncometabolite 2-hydroxyglutarate is a competitive inhibitor of α-ketoglutarate-dependent dioxygenases.
Evans B, et al.
eLife, 4 (2015)
Eleanor Wendy Trotter et al.
Open biology, 10(10), 200200-200200 (2020-10-15)
Each approach used to synchronize cell cycle progression of human cell lines presents a unique set of challenges. Induction synchrony with agents that transiently block progression through key cell cycle stages are popular, but change stoichiometries of cell cycle regulators