Merck
PCG2014
Sigma-Aldrich
TruPAGE プレキャストゲル
12%, 10 x 8cm, 17-well
別名:
Precast Gels for SDS-PAGE, Precast Polyacrylamide Gels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
詳細
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN™ Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca™, Mini-PROTEAN II and 3 cells reverse device gasket to flat side
シェルフライフ
24 mo. at 2‑8 °C (from the date of manufacture)
包装
box of 10 ea
濃度
12% polyacrylamide
カセットW × L
10 cm × 8 cm
ゲル厚
1 mm
ウェルサイズ × 容積
17 wells × 17 μL
適合性
for use with Hoefer Mighty Small II and Tall Mighty Small (SE 260 and SE280)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
TruPAGE SDS-PAGEプレキャストゲルは、タンパク質解像度が改善されており、引裂き抵抗があり、長い有効期間を持ちます。TruPAGEゲルには、実験中のタンパク質の改変を防ぐため、中性pHのランニング環境を特徴とするトリエタノールアミン(TEA)-トリシンが配合されています。
装置の互換性を高めるために、このゲルには2つのゲルカセットサイズ(10x10 cmおよび10x8 cm)があります。TruPAGEゲルは、レーン間のオーバーフローを防ぐためにウェル壁が高くなっており、2通りのウェルフォーマットがあります(12ウェルおよび17ウェル)。TruPAGEゲルは、タンパク質サイズにかかわらず所要の解像度が得られるように、数通りのゲル濃度(10%、12%、4~8%、4~12%、4~20%)からお選びいただけます。お客様の実験ニーズに合ったプレキャストゲルとランニングバッファーの組み合わせを選択するために、移動チャートをご覧ください。TruPAGEゲルをご使用になるときには、最適な結果と再現性が確実に得られるように、必ずTruPAGE専用バッファーをご使用ください。バッファー処方および一般的な使用ガイドラインについては、TruPAGE Technical Bulletinをご覧ください。
  • 長い使用期限-適切に保管した場合、製造日から2年間。
  • 高性能-拡張された全長の分離ゲルにより分解能を改善。
  • 耐久性-標準的なポリアクリルアミドゲルよりも強く、電気泳動後の処理中の破れを予防。
  • 非常に高いウェル壁-ゲルカセットのバックプレートの上に突き出たウェルの歯により、サンプルのこぼれをなくし、より大量のサンプルローディング量に対応。
  • 優れた互換性-TruPAGEゲルはSigma-AldrichのDual Run Tank (Z741768)およびLife Technologies、Bio-Rad®、Lonza®、Hoefer®、CBS Scientificなどのその他の製造業者を含む一般的なゲル泳動装置に適合、すでに所有している機器を引き続き使用可能。
  • 迅速-泳動時間はわずか30分。
  • 優れた価値-ゲルとバッファーは、パフォーマンスと実験の完全性を犠牲にすることなく、コストを節約できる代替品
TruPAGE Precast Gels Migration Chart
法的情報
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Hoefer is a registered trademark of Hoefer, Inc.
Lonza is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PCG2014-2EA:4548174010617
PCG2014-10EA:4548174010600