濃度
4 ×
適合性
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ Precast Gels
保管温度
2-8°C
詳細
TruPAGEプレキャストゲルを使用して最高のバンド分解能とシャープさを得るため、常にTruPAGE LDS Sample Bufferを使用して蛋白サンプルを調製してください。 このサンプルバッファーはTruPAGEの性能を完全に引き出せるように特別に調合されていますから、サンプルの劣化を招くことなく最適な変性条件を提供します。このバッファーを使用すれば70 °Cで効果的な蛋白の変性が可能ですが、Laemmliバッファーでははるかに高い温度を使用しなければなりません。
アプリケーション
TruPAGE™ LDS Sample Buffer-4× はウェスタンブロット法で使用されています。
特徴および利点
TruPAGE LDS Sample Bufferは、TruPAGE Precast Gelと共に使用してゲル電気泳動法に供するサンプルのローディング条件を最適化するために特別に調合されたバッファです。サンプル条件を少なくしたい場合は、TruPAGE DTT Sample Reducerをこのサンプルバッファと組み合わせてください。ゲル移動性チャートを参照して、実験のニーズに適合するゲルと移動バッファの組み合わせを選択してください。
法的情報
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
以下の用途に設定されています
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PCG3009-10ML:
PCG3009-1ML:
試験成績書(COA)
Registered report: Transcriptional amplification in tumor cells with elevated c-Myc.
eLife, 4 (2015)
Registered report: Oncometabolite 2-hydroxyglutarate is a competitive inhibitor of α-ketoglutarate-dependent dioxygenases.
eLife, 4 (2015)
Methods (San Diego, Calif.), 184, 102-111 (2020-02-06)
The development of universal, broadly applicable methods for histone extraction from animal cells and tissues has unlocked the ability to compare these epigenetic-influencing proteins across tissue types, healthy and diseased states, and cancerous versus normal cells. However, for plants and
Experimental cell research, 395(1), 112175-112175 (2020-07-18)
Autophagy is a basic catabolic response that eukaryotic cells use to degrade unnecessary or dysfunctional cellular components in an orderly and regulated manner. It plays important roles in maintaining cellular homeostasis, energy homeostasis, response to environmental stimuli, and the development
Open biology, 10(10), 200200-200200 (2020-10-15)
Each approach used to synchronize cell cycle progression of human cell lines presents a unique set of challenges. Induction synchrony with agents that transiently block progression through key cell cycle stages are popular, but change stoichiometries of cell cycle regulators