蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
sublimed
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
SMILES記法
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI Key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- いくつかの生理薬理活性物質および色素の構造単位である様々なベンズイミダゾール誘導体。
- Nドープされたコロイド状グラフェン量子ドット(QD)。酸素還元反応を電気化学的に触媒できます。
- n型電界効果トランジスタ用の簡易エッジ機能化Nドープグラフェンナノプレートレット。
- 有機薄膜トランジスタの活物質として適しているN-ヘテロアセン(アザアセン)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
694975-5G:4548173292540
694975-VAR:
694975-BULK:
694975-1G:4548173292533
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.