表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥14,500 |
100 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥17,300 |
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥24,800 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥44,400 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H9N5
CAS番号:
分子量:
163.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-344-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7634
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
¥14,500
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
製品名
6-(ジメチルアミノ)プリン, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
259-262 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
BVIAOQMSVZHOJM-UHFFFAOYSA-N
General description
6-(ジメチルアミノ)プリン(6-DMAP)は、2個の縮合複素環と2個のメチル基がアデニンのプリン単位のアミノ基に結合した、プリンベースの代謝産物です。
Application
Biochem/physiol Actions
6-(ジメチルアミノ)プリン(6-DMAP)は、タンパク質キナーゼ/サイクリン依存性キナーゼ阻害剤です。二次代謝物として作用し、RNA修飾を介在します。6-DMAPは、単為生殖研究や減数分裂研究で使用される強力な細胞分裂阻害剤です。さらに、哺乳類の卵母細胞における前核の形成を促進するためにも使用されています。6-DMAPは、フェムト秒蛍光アップコンバージョン分光法の研究に従う二重蛍光分子です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form - |
| assay ≥98% | assay ~98% | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: soluble 50 mg/mL | solubility - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)