安全性情報
P1750
Sigma-Aldrich
パンクレアチン ブタ膵臓由来
4 × USP specifications
別名:
パンクレアチン ブタ膵臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,900
100 G
¥13,600
500 G
¥43,100
¥11,900
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,900
100 G
¥13,600
500 G
¥43,100
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥11,900
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
認証
USP (specifications)
フォーム
powder
比活性
4 × USP specifications
含みます
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ブタ膵臓由来パンクレアチンは以下の用途に使用されています:
  • リパーゼ補充療法による脂肪便の治療を評価する研究[1]
  • 慢性膵炎がみられる非代償期患者における膵性糖尿病の治療選択肢を検証する研究[2]
  • 構造損傷及び線維完全性低下を生じることなく安全かつ効率的な動脈グラフトからのホルマリン固定組織除去[3]
  • 消化酵素による切断の評価のため
  • in vitro消化性解析、及びセルロース分解細菌阻害剤の感受性測定[4]
  • アミログリコシダーゼによる、食物試料に含まれるデンプンのin vitroでの消化[5]
生物化学的/生理学的作用
パンクレアチンは、ブタの膵臓の外分泌細胞から産生されたトリプシン、アミラーゼ及びリパーゼ、リボヌクレアーゼ、並びにプロテアーゼなどの酵素成分を含有します。 このような酵素の組合せによってタンパク質、デンプン、及び脂肪を加水分解することができます。 パンクレアチンは、40℃の水中において5分間でその25倍以上の重さのジャガイモデンプンを可溶性炭水化物に変換し、pH 7.5、40℃において60分間でその25倍以上の重さのカゼインを消化し、pH 9.0、37℃においてオリーブオイルから分あたりmgパンクレアチンあたりマイクロ当量以上の酸を放出します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
P1750-500G:
P1750-100G:
P1750-VAR:
P1750-25G:
P1750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David C Whitcomb et al.
Digestive diseases and sciences, 52(1), 1-17 (2007-01-06)
A primary function of the pancreas is to produce digestive enzymes that are delivered to the small intestine for the hydrolysis of complex nutrients. Much of our understanding of digestive enzymes comes from studies in animals. New technologies and the
Peter Layer et al.
Pancreas, 26(1), 1-7 (2002-12-25)
Treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy has become more successful in the last decade due to better understanding of the physiology and pathophysiology of the digestive process. Porcine lipase has been the therapeutic standard for several decades and will
Oluwafunmilayo O Adeleye et al.
Heliyon, 6(11), e05419-e05419 (2020-11-24)
African yam beans (Sphenostylis stenocarpa), Bambara groundnut (Vigna subterranean) and Pigeon pea (Cajanus cajan) flours were extruded in a single screw extruder at two extrusion temperatures; 100 °C and 140 °C, and the effect of extrusion cooking temperature on the
Ying Ma et al.
Journal of dairy science, 104(1), 47-60 (2020-11-10)
Infant formula is used as a supplement for newborns. Although bovine milk-based infant formulas dominate the market, caprine milk-based infant formula has attracted increasing attention because of its lower allergenicity. This study compared the digestive peptidome of bovine and caprine
T Nakamura et al.
Pancreas, 16(3), 329-336 (1998-04-21)
Pancreatic steatorrhea and pancreatic diabetes are the dominant symptoms of patients in the decompensated stage of chronic pancreatitis (CP). In this stage, the nutritional state is greatly disturbed and hypoglycemia and labile infection are involved. Pancreatic enzyme replacement therapy is
質問
1–4/4 質問  
  1. units of pancreatin cas number 8049-47-6
    1 回答
    1. This product meets 4X the minimum USP specifications. According to the USP monograph for Pancreatin, the 1X minimum specification is 25 USP units amylase, 2 USP units lipase, and 25 USP units protease per milligram. The calculated protease activity for the 4X preparation then, would be at least 100 units per milligram. This is a calculated value based on the USP monograph and are not reported separately on the Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
  2. What is the trypsin activity of this P1750 product ?
    1 回答
    1. This product is not specifically tested for trypsin activity. The material meets USP requirements. This monograph includes testing for protease, amylase, and lipase.
      役に立ちましたか?
  3. What is the solubility of p1750 pancreatin in water?
    1 回答
    1. This product is soluble at 7 mg/mL in water and may yield a hazy solution.
      役に立ちましたか?
  4. As per USP: Pancreatin contains, in each mg, not less than 25 USP Units of protease activity. I assume that product P1750 contains minimum 100 USP units of protease activity in each mg. What is the maximum USP units of protease activity in P1750 ?
    1 回答
    1. Yes, this is correct. To meet the USP specifications, the protease activity will be less than 100 USP Units/mg.