P7252
ホスホ(エノール)ピルビン酸 トリ(シクロヘキシルアンモニウム)塩
≥98% (enzymatic), powder
別名:
2-(ホスホノオキシ)-2-プロペン酸 トリ(シクロヘキシルアンモニウム)塩, PEP-3CHA, ホスホエノールピルビン酸 トリス(シクロヘキシルアミン)塩
サイズを選択してください
¥14,600
サイズを選択してください
About This Item
¥14,600
おすすめの製品
製品名
ホスホ(エノール)ピルビン酸 トリ(シクロヘキシルアンモニウム)塩, ≥98% (enzymatic)
アッセイ
≥98% (enzymatic)
フォーム
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI Key
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7252-500MG:
P7252-5G:
P7252-250MG:
P7252-1G:
P7252-VAR:
P7252-100MG:
P7252-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック