結合体
FITC conjugate
品質水準
フォーム
lyophilized powder
有効性
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
組成
Protein, ≥70% Lowry (balance sodium citrate)
標識化の程度
≥1 mol FITC per mol lectin
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
レクチンは、糖結合性のタンパク質であり、真菌、植物、および動物に偏在します。レクチンの構造は、植物や動物において幅広く研究されています。このタンパク質の二次構造は、βらせんに富んでおり、その表面に糖結合部位を持っています。
アプリケーション
Bandeiraea simplicifolia(Griffonia simplicifolia)由来のレクチンは、マウスの培養アストロサイトにおいて、レクチンBS1-B4での培養染色によるミクログリアの検出に使用されています。 また、組織切片用の染色溶液の調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
レクチンは、複合糖質の解析、イメージング、およびターゲッティングに有用であることが知られています。マイクロアッセイでの使用は、そのオリゴ糖、糖タンパク質、および糖脂質への特異的な相互作用によって、効率的なグライコームプロファイリングを可能にします。植物や真菌において、レクチンは、病原菌やフィーダーに対する保護作用を示します。レクチンは、宿主認識や組織接着に関与し、微生物の感染を助けます。
BS-Iは、末端のα-D-ガラクトース残基に最も強く、次に末端のN-アセチルα-D-ガラクトース残基に親和性を示します。
包装
容量はLowry法で測定したタンパク質含量を基準にしています。
その他情報
BS-Iは、A・Bと呼ばれる2種類のサブユニットからなる四量体のレクチンです。BS-Iにはサブユニットの組成が異なる5種類のイソレクチンが存在し、それぞれBSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B, BSI-A4と呼ばれます。BSI-B4はB型血液に特異的で末端α-D-ガラクトシル残基だけに親和性を示しますが、一方、BSI-A4はA型血液に特異的で、末端N-アセチル-α-D-ガラクトサミニル残基に主要な親和性を有しています。
アナリシスノート
凝集活性は、μg/mLの単位で表され、レクチン、カルシウム、マグネシウム、およびマンガンをそれぞれ異なる濃度で含むリン酸緩衝生理食塩水(pH 6.8)を用いた1 mg/mL溶液を段階希釈して決定します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートしたときに、適切な赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度として示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2895-1MG:
L2895-VAR:
L2895-.2MG:
L2895-.2MG-PW:
L2895-BULK:
L2895-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 6, 38928-38928 (2016-12-14)
Delivery and expression of recombinant genes, a key methodology for many applications in biological research, remains a challenge especially for mature neurons. Here, we report easy, highly efficient and well tolerated transduction of adult peripheral and central neuronal populations of
Gamma Interferon-Induced Inhibition ofToxoplasma gondii in Astrocytes Is Mediated by IGTP
Infection and Immunity, 69(9), 5573-5576 (2001)
The Journal of comparative neurology, 519(3), 506-527 (2010-12-31)
Retinal neovascularization, such as that occurring in proliferative diabetic retinopathy and retinopathy of prematurity, can have serious effects on visual function. By using a mouse model of neovascularization, oxygen-induced retinopathy (OIR), the interplay among angiogenesis, neuronal function, and the macro-
Interleukin-18 involvement in hypoxic--ischemic brain injury
The Journal of Neuroscience, 22(14), 5910-5919 (2002)
Reduced adipose tissue oxygenation in human obesity: evidence for rarefaction, macrophage chemotaxis, and inflammation without an angiogenic response
Diabetes, 58(3), 718-725 (2009)