Merck
P5511
Sigma-Aldrich
プロテインキナーゼ A ウシ心臓由来
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
別名:
プロテインキナーゼ, 3′,5′-サイクリックAMP依存性 ウシ心臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.77
形状
lyophilized powder
比活性
≥0.8 units/μg protein
組成
Protein, ≥70%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテインキナーゼA(PKA)はセリン/スレオニンキナーゼで、四量体のホロ酵素として存在します。
アプリケーション
ウシ心臓由来プロテインキナーゼAは、ミオシンのリン酸化の阻害に用いられています。
ウシ心臓由来プロテインキナーゼAは、分子ビーコンプローブを用いた活性の測定に用いられています。また、キナーゼのATP結合部位とスタウロスポリンの相互作用の研究にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナーゼA(PKA)は、ホルモン感受性リパーゼのサイトゾルから脂肪滴へ移行を抑制し、脂肪分解を抑制します。アポトーシス、ミトコンドリア呼吸、ATP合成を制御しています。PKAはプロテアーゼの一種であるカルパインによって調節されています。
3′,5′-サイクリックAMP依存性のプロテインキナ-ゼは多数報告されています。構造研究 (Traugh, J.A., et al., Meth. Enzymol., 38, 290 [1974]) により、調節サブユニットと触媒サブユニットの少なくとも2つのサブユニットの存在が示されています。両サブユニットが結合すると、触媒活性が阻害されます。しかし、サイクリックAMPが調節サブユニットに結合すると、触媒サブユニットが放出されリン酸をATPから様々なタンパクに転移させます。
包装
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
単位の定義
サイクリックAMPの存在下、30°C・pH 6.5の条件で、ATPから、1分間に1単位あたり1.0 pmolのリン酸を、加水分解され部分的に脱リン酸化されたカゼインに転移させます(ADPの産生量を測定することにより決定)。
物理的形状
凍結乾燥粗製粉末 (EDTAおよびリン酸カリウム含有, pH 7.5)
調製ノート
Gilman, A., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 67, 305 (1970) の手順により分画しました。
アナリシスノート
タンパク質はビウレット法で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5511-VAR:
P5511-BULK:
P5511-PM:
P5511-1MG:
P5511-10MG:
P5511-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Péter Enyedi et al.
PloS one, 9(5), e97854-e97854 (2014-05-17)
The cytoplasmic loop between the second and third transmembrane segments is pivotal in the regulation of TRESK (TWIK-related spinal cord K+ channel, K2P18.1, KCNK18). Calcineurin binds to this region and activates the channel by dephosphorylation in response to the calcium
Y Ito et al.
British journal of pharmacology, 83(3), 677-686 (1984-11-01)
Effects of isoprenaline (Isop) on the contractile properties of the smooth muscle cells of cat trachea were investigated using intact and chemically skinned muscle preparations and an isometric tension recording method. In the intact muscle preparations, Isop 3 X 10(-10)
Ilse A E Bollen et al.
Frontiers in physiology, 8, 1103-1103 (2018-01-10)
Dilated cardiomyopathy amongst children (pediatric cardiomyopathy, pediatric CM) is associated with a high morbidity and mortality. Because little is known about the pathophysiology of pediatric CM, treatment is largely based on adult heart failure therapy. The reason for high morbidity
Signaling the signal: Protein Kinase a (PKA) inhibition by insulin-formed H2O2 and reactivation by thioredoxin
de Pina MZ, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2008)
Probes of the mitochondrial cAMP-dependent protein kinase
Shell JR and Lawrence DS
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1834(7), 1359-1363 (2013)