Merck
C8482
プロテインキナーゼ A 触媒サブユニット ヒト
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
別名:
サイクリックAMP依存性プロテインキナーゼ 触媒サブユニット, ヒスチジンタグ付加リコンビナント ヒト
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
10 μG
¥137,000
¥137,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
>1000 units/mg protein
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
>1000 units/mg protein
mol wt
43.5 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P6998P3287P8538
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
Gene Information
human ... PRKACB(5567)
Gene Information
human ... PRKCB(5579)
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
>85% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
specific activity
>1000 units/mg protein
specific activity
≥10 nmol/min·mg
specific activity
≥500 unit/mg solid
specific activity
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
多種の基質をリン酸化し、多くの細胞プロセスを調節します。
広範に存在するセリンスレオニンキナ-ゼで、多岐にわたる基質をリン酸化し多くの細胞プロセスを調節します。サイクリックAMPがPKAホロ酵素の調節サブユニットに結合するのに伴い触媒サブユニットが放出されます。遊離の触媒サブユニットは内在性の活性を持ち、サイクリックAMPの添加は必要ありません。
Physical form
30mMリン酸カリウムバッファ-溶液 (pH 7.4, 50%グリセロ-ル, 150mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT含有)。
Analysis Note
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分間に1 nmolのリン酸を32P-ATPから基質であるケンプチドへ転移させる量です(放射性フィルター結合アッセイにより測定)。
Km(ATP) = 25 μM(30°C、pH 7.4)。Km(ケンプチド) = 42 μM(33 μg/mL)(30°C、pH 7.4)。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
C8482-10UG: + C8482-BULK: + C8482-VAR: + C8482-10UG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshio Kitazawa et al.
The Journal of physiology, 587(Pt 14), 3587-3603 (2009-05-28)
Nitric oxide (NO) from endothelium is a major mediator of vasodilatation through cGMP/PKG signals that lead to a decrease in Ca(2+) concentration. In addition, NO-mediated signals trigger an increase in myosin light chain phosphatase (MLCP) activity. To evaluate the mechanism
Chung-Lin Chou et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 314(1), C99-C117 (2017-10-20)
The urea channel UT-A1 and the water channel aquaporin-2 (AQP2) mediate vasopressin-regulated transport in the renal inner medullary collecting duct (IMCD). To identify the proteins that interact with UT-A1 and AQP2 in native rat IMCD cells, we carried out chemical
Tadahiko Matsumoto et al.
Scientific reports, 9(1), 8307-8307 (2019-06-06)
APOBEC3B cytidine deaminase (A3B) catalyzes cytosine into uracil in single-strand DNA and induces C-to-T mutations in genomic DNA of various types of tumors. Accumulation of APOBEC signature mutations is correlated with a worse prognosis for patients with breast cancer or
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C8482-10UG04061833502778