スキップする
F0504
葉酸結合タンパク質 from bovine milk
lyophilized powder
別名:
葉酸タンパク質
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥43,600
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥149,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
bovine milk
¥43,600
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
lyophilized powder
usage
 mg sufficient for ~4,000 assays
composition
Protein, 20-40% modified Warburg-Christian
technique(s)
ligand binding assay: suitable, surface plasmon resonance (SPR): suitable
capacity
1.5-6.0 μg/mg, protein binding capacity (folic acid)(25 °C at pH 7.5.)
storage temp.
−20°C
Application
血清葉酸の放射性リガンド結合アッセイに有用です。N-メチルテトラヒドロ葉酸およびその他の葉酸類似体にも結合します。
葉酸結合タンパク質は、血清葉酸の放射性リガンド結合アッセイに使用できます。葉酸受容体は、さまざまな癌の治療ターゲットとして研究に使用されています。
牛乳由来の葉酸結合タンパク質は、表面プラズモン共鳴を用いた葉酸結合研究および腎臓近位尿細管細胞における取り込み研究に使用されています。
Biochem/physiol Actions
葉酸結合タンパク質(FBP)は細胞受容体として存在し、等モル比で葉酸に結合します。FBPは葉酸の輸送に関与し、それらのバイオアベイラビリティを改善します。
Packaging
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
Physical form
クエン酸ナトリウムとしてファッファ-塩を含有する凍結乾燥粉末
Analysis Note
1,000倍以上精製。痕跡量のβ-メルカプトエタノ-ルを含有することがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C5890C5679C3400
description
lyophilized powder
description
suitable for substrate for protein kinase (after dephosphorylation), purified powder
description
BioReagent, suitable for insect cell culture
description
powder
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, activity assay: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, activity assay: suitable, electrophoresis: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
lyophilized powder
form
purified powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
 mg sufficient for ~4,000 assays
usage
-
usage
-
usage
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F0504-BULK: + F0504-VAR: + F0504-1MG: + F0504-5MG: + F0504-.1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)