表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥16,000 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥48,300 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H18ClNO4
CAS番号:
分子量:
383.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
製品名
塩化ケレリトリン, ≥95% (TLC), powder
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
mp
213.0-214.0 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
General description
ベンゾフェナントリジンアルカロイドである塩化ケレリトリン(CHE)は、プロテインキナーゼC(PKC)の阻害剤です。Macleaya cordata(タケニグサ)の活性成分です。
Application
塩化ケレリトリンは以下の用途に使用されています。
- 熱不活性化後期胚抽出物またはプロテインキナーゼC(PKC)活性を阻害する後期胚抽出物の栄養補助剤として
- in vitroでのアフリカツメガエル(Xenopus)実験に
- HL-1細胞におけるPKC阻害剤として、ドキサゾシン誘導性ガレクチン-3およびコラーゲンの発現に及ぼす影響を研究するためのPKC経路遮断に
Biochem/physiol Actions
塩化ケレリトリン(CHE)は、ヒト胃癌BGC-823細胞の増殖およびアポトーシスを防止できます。いくつかの生物学的影響を持ち、ラット網膜のミトコンドリア画分に存在する約20 kDaのタンパク質のリン酸化を誘導することもできます。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のP2 Receptors: P2X Ion Channel Family(P2受容体:P2Xイオンチャネルファミリー)およびPKC のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility - | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
| color yellow to orange | color - | color light yellow to yellow | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化ケレリトリン
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable