Merck
P8574
Sigma-Aldrich
ピルビン酸ナトリウム
BioXtra, ≥99%
別名:
α-ケトプロピオン酸 ナトリウム塩, 2-オキソプロパン酸 ナトリウム塩, ピルビン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOONa
CAS番号:
分子量:
110.04
Beilstein:
3568341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピリビン酸ナトリウムは以下のものの成分として使用されています。
  • ラット脳組織切片調製のためのカッティング溶液
  • 卵母細胞の成熟のためのM-199培地
  • 血漿インキュベーションのためのクレブス‐ヘンゼライト緩衝液
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸ナトリウムに基づく治療計画はミトコンドリア性疾患の治療に有効です。ピルビン酸ナトリウムは、脳障害、出血性ショックおよび虚血再潅流損傷モデルの病態生理学と関連する組織損傷を減少させます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8574-BULK:
P8574-100G:
P8574-25G:
P8574-VAR:
P8574-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Biomarkers and clinical rating scales for sodium pyruvate therapy in patients with mitochondrial disease
Koga Y, et al.
Mitochondrion (2019)
Transcriptome and proteome analysis of soleus muscle of hormone-sensitive lipase-null mice
Hansson O, et al.
Journal of Lipid Research, 46(12), 2614-2623 (2005)
Imaging calcium concentration dynamics in small neuronal compartments
Yasuda R, et al.
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2004(219) (2004)
Addition of sodium pyruvate to stored red blood cells attenuates liver injury in a murine transfusion model
Xia S, et al.
Mediators of Inflammation, 2016 (2016)
Embryonic development after follicle culture is influenced by follicle-stimulating hormone isoelectric point range
Vitt UA, et al.
Biology of Reproduction, 65(5) (2001)