1 G
¥23,800
5 G
¥109,000
About This Item
化学式:
HC(O)COONa · H2O
CAS番号:
分子量:
114.03
Beilstein:
4003755
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
詳細
Sodium glyoxylate monohydrate, also known as Glyoxylic acid sodium salt monohydrate, is often utilized in the reductive amination of glyoxylate/pyruvate intermediates and ketoacids with hydroxylamine. [1]
アプリケーション
- Ideonella sakaiensis によるポリエチレンテレフタレートおよびモノマー分解のプロテオミクス特性評価:この論文では、ポリエチレンテレフタレートおよびそのモノマーの分解について詳しく説明し、生分解性ポリマー生産における副産物としてのグリオキシル酸ナトリウム一水和物の役割と、環境持続可能性への影響に焦点を当てています(Poulsen & Nielsen, 2023, Poulsen & Nielsen, 2023)。
Sodium glyoxylate monohydrate is used as an intermediate in the transamination reaction in the formation of unstable keto esters during the synthesis of indolo [3,2-a] carbazoles. [2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4502-BULK:
G4502-5G:
G4502-VAR:
G4502-250MG:
G4502-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rossana Canavesi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 173, 154-161 (2019-05-28)
In Anopheles gambiae, the most efficient vector of the malaria parasite Plasmodium falciparum, 3-hydroxykynurenine is endowed with a toxic potential. In adult mosquitoes, the excess of 3-hydroxykynurenine is removed by a specific transaminase (3-hydroxykynurenine transaminase, 3-HKT) which converts the compound
Chemistry and properties of indolocarbazoles
Tomasz J, et al.
Chemical Reviews, 118, 9058-9128 (2018)
Synthesis and breakdown of universal metabolic precursors promoted by iron
Kamila M B, et al.
Nature, 569, 104-107 (2019)