Merck
W1503
Sigma-Aldrich
sterile filtered, suitable for embryo cell culture, BioXtra
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
テクニック:
cell culture | embryo: suitable
bp:
100 °C (lit.)
蒸気圧:
3 mmHg
製品名
水, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3 mmHg
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioXtra
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | embryo: suitable
不純物
endotoxin, tested
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水は、マウス精子凍結保存培地の調製、微粒子サンプルの調製のためにさまざまな試験で使用されています。
胚操作における使用には水が適しています。
水は、以下の用途に使用されています。
  • 放出粒子の懸濁液に対する毒性分析で
  • さまざまな研究における粒子状サンプルの懸濁に
  • 細胞培養および曝露に
  • 細胞内カルシウムの変化の検出におけるカルシウム不含水中の細胞の洗浄に
その他情報
水規格表をご覧いただくと、水製品の規格が簡単に比較できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W1503-100ML:4548173215051
W1503-500ML:
W1503-VAR:
W1503-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro immunotoxic and genotoxic activities of particles emitted from two different small-scale wood combustion appliances.
Maija Tapanainen et al.
Atmospheric Environment, 45, 7546-7554 (2011)
Tiina Torvela et al.
Chemical research in toxicology, 27(9), 1516-1527 (2014-07-27)
Multiple studies show that particulate mass (PM) generated from incomplete wood combustion may induce adverse health issues in humans. Previous findings have shown that also the PM from efficient wood combustion may induce enhanced production of reactive oxygen species (ROS)
In vitro toxicological characterization of particulate emissions from residential biomass heating systems based on old and new technologies.
Pasi I. Jalava et al.
Atmospheric Environment, 50, 24-35 (2012)
G Morgan et al.
Cell death and differentiation, 6(1), 36-47 (1999-04-14)
A mutant T-cell hybridoma line named mutant 51 was developed that, unlike the parental line, did not die after T-cell receptor (TCR) engagement and demonstrated reduced death in response to dexamethasone. Intracellular calcium measurements showed that available calcium stores were
Jarno Ruusunen et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(10), 3183-3195 (2011-10-01)
Several studies have shown that combustion-derived fine particles cause adverse health effects. Previous toxicological studies on combustion-derived fine particles have rarely involved multiple endpoints and a detailed characterization of chemical composition. In this study, we developed a novel particle sampling
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture