Merck
G5291
Sigma-Aldrich
L-α-グリセロホスホリルコリン
≥98%, powder
別名:
グリセロホスホコリン, コリンアルホスセラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥10,200
50 MG
¥29,400
100 MG
¥50,800
¥10,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥10,200
50 MG
¥29,400
100 MG
¥50,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H20NO6P
分子量:
257.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥10,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
L-α-グリセロホスホリルコリン, from soybean, ≥98%, powder
由来生物
soybean
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
詳細
L-α-グリセロホスホリルコリンはリン脂質であり[1][2]、ホスファチジルコリンの誘導体です。[3]
アプリケーション
L-α-グリセロホスホリルコリンは、コリン栄養要求性を救済するのに使用されています[4]。また、グリセロリン脂質の合成にも使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
イノシト-ルリン酸の生成を促進させます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G5291-100MG:
G5291-10MG:
G5291-50MG:
G5291-VAR:
G5291-BULK:
G5291-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alzheimer's Disease: Current Research In Early Diagnosis (1990)
Cognitive improvement in mild to moderate Alzheimer's dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alfoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial
Moreno MDJM
Clinical Therapeutics, 25(1), 178-193 (2003)
Cholinergic precursors in the treatment of cognitive impairment of vascular origin: ineffective approaches or need for re-evaluation?
Parnetti L, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 257(1-2), 264-269 (2007)
Overproduction of Phospholipids by the Kennedy Pathway Leads to Hypervirulence in Candida albicans
Tams RN, et al.
Frontiers in Microbiology, 10 (2019)
High-Throughput Plasma Lipidomics: Detailed Mapping of the Associations with Cardiometabolic Risk Factors
Huynh K, et al.
Cell Chemical Biology, 26(1), 71-84 (2019)