スキップする
P7693
3-sn-ホスファチジルエタノールアミン ウシ脳由来
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン, L-α-セファリン, L-α-ホスファチジルエタノールアミン ウシ脳由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥17,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥52,800
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥136,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
51191904
EC Number:
292-752-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
¥17,100
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
type
Type I
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
総脂質の20~25%を占める脳の主要な構造リン脂質で、主に灰白質に局在しています。
Packaging
アルゴン封入包装。
Disclaimer
調製時の純度は98~99%です。溶液を室温に放置すると1日に0.3~0.5%分解することがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P5660P8193P1223
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
type
Type I
type
-
type
Type IV
type
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What's the molecular weight of this product?
    1 回答
    1. This product is purified form a natural source and not synthetically derived. Therefore, the exact structure of the product is not determined. The exact composition, is also not determined, especially the fatty acids, and this may vary with different lots.
      Assuming stearoyl and oleoyl composition the molecular weight is approx. 750 g/mol. The product can contain around 60% plasmalogen.