P1652
別名:
2,3-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-1-ホスホコリン
P1652-500MG
¥204,000
1 of 10
USP
1535733
ホスファチジルコリン
Sigma-Aldrich
P3556
L-α-ホスファチジルコリン
P2663
1,2-ジミリストイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
P8180
DL-α-ホスファチジルコリン、ジステアロイル
P4329
1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
P7443
Y0001905
Phosphatidylcholine from egg yolk
Avanti
850355P
16:0 PC(DPPC)
C8667
コレステロール
11145
ダイズリン脂質
semisynthetic
≥99%
powder
phospholipid
phosphoglycerides
ambient
−20°C
Biochemicals
Chemistry & Biochemicals
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P1652-100MG: P1652-VAR: P1652-BULK: P1652-25MG: P1652-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
61755
P0763
441601G
ダイズPC(95%)
Millipore
44924
P1223
L-α-ホスファチジルエタノールアミン, ジオレオイル